Saccharin Natrium Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Benzoic sulphimide sodium salt hydrate, Sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide hydrate, Saccharin, sodium salt hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S1002-1KG S1002-500G
SIALS1002-1KGEA 170 EUR
SIALS1002-1KG SIALS1002-500G
Saccharin Natrium Hydrat, Sigma-Aldrich®
Saccharin Natrium Hydrat
Formel: C₇H₅NNaO₃S·xH₂O
Molecular Weight: 205,17 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00149605
CAS-Nummer: 82385-42-0
EINECS: 204-886-1