TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T0647-100G T0647-25G T0647-500G
SIALT0647-100GEA 183 EUR
SIALT0647-100G SIALT0647-25G SIALT0647-500G
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₇H₁₆NNaO₆S
Molecular Weight: 265,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069903
CAS-Nummer: 91000-53-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR