TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T0772-100G
T0772-25G
T0772-500G
SIALT0772-100GEA
320
EUR
SIALT0772-100G
SIALT0772-25G
SIALT0772-500G
TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz)
Formel:
C₆H₁₄NNaO₆S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065482 CAS-Nummer: 70331-82-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...