TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T1375-100G
T1375-1KG
T1375-25G
T1375-500G
T1375-5KG
SIALT1375-100GEA
365
EUR
SIALT1375-100G
SIALT1375-1KG
SIALT1375-25G
SIALT1375-500G
SIALT1375-5KG
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Formel:
C₆H₁₅NO₆S Molecular Weight: 229,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007532 CAS-Nummer: 7365-44-8 EINECS: 230-906-3 |