TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
T5316-100G T5316-1KG T5316-25G T5316-500G
SIALT5316-100GEA 142 EUR
SIALT5316-100G SIALT5316-1KG SIALT5316-25G SIALT5316-500G
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
Molecular Weight: 243,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007538
CAS-Nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1