TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
T5441-100G T5441-500G
SIALT5441-100GEA 384 EUR
SIALT5441-100G SIALT5441-500G
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₇H₁₆NNaO₆S
Molecular Weight: 265,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069903
CAS-Nummer: 91000-53-2