Tropinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T89605-10G T89605-5G
SIALT89605-10GEA 80.6 EUR
SIALT89605-10G SIALT89605-5G
Tropinon, Sigma-Aldrich®
Tropinon
Formel: C₈H₁₃NO
Molecular Weight: 139.2 g/mol
MDL: MFCD00005549
CAS-Nummer: 532-24-1
EINECS: 208-530-6