(-)-Menthon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L-Menthon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W266701-1KG-K
W266701-20KG-K
W266701-9KG-K
SIALW266701-1KG-KEA
201
EUR
SIALW266701-1KG-K
SIALW266701-20KG-K
SIALW266701-9KG-K
(-)-Menthon, Sigma-Aldrich®
(-)-Menthon
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154,25 g/mol |
MDL:
MFCD00001634 CAS-Nummer: 14073-97-3 EINECS: 237-926-1 |