(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W304506-10KG-K W304506-1KG-K W304506-25KG-K
SIALW304506-10KG-KEA 326 EUR
SIALW304506-10KG-K SIALW304506-1KG-K SIALW304506-25KG-K
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Terpineol
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL: MFCD00001557
CAS-Nummer: 98-55-5
EINECS: 202-680-6