Ethyl-2-furoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W501301-100G-K W501301-1KG-K
SIALW501301-100G-KEA 97.5 EUR
SIALW501301-100G-K SIALW501301-1KG-K
Ethyl-2-furoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-furoat
Formel: C₇H₈O₃
MDL: MFCD00003237
CAS-Nummer: 614-99-3
EINECS: 210-404-0