Diphenyldifluorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Difluorodiphenylsilane
SILS07850.25
SILS07850.50
SILNSILS07850.25EA
0
EUR
SILNSILS07850.25
SILNSILS07850.50
Diphenyldifluorsilan
Diphenyldifluorsilan
Formel:
C₁₂H₁₀F₂Si Molecular Weight: 220.29 g/mol |
MDL:
MFCD00017898 CAS-Nummer: 312-40-3 EINECS: 206-226-8 |