Chlor(methyl)diphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS07950.10 SILS07950.25
SILNSILS07950.10EA 0 EUR
SILNSILS07950.10 SILNSILS07950.25
Chlor(methyl)diphenylsilan
Chlor(methyl)diphenylsilan
Formel: C₁₃H₁₃ClSi
Molecular Weight: 232,78 g/mol
MDL: MFCD00000498
CAS-Nummer: 144-79-6
EINECS: 205-639-0
UN: 2987
ADR: 8,II