Dichlor(ethyl)phenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS08742.1
SILS08742.5
SILS08742.25
SILNSILS08742.1EA
0
EUR
SILNSILS08742.1
SILNSILS08742.5
SILNSILS08742.25
Dichlor(ethyl)phenylsilan
Dichloro(ethyl)(phenyl)silane
Formel:
C₈H₁₀Cl₂Si |
CAS-Nummer:
1125-27-5 EINECS: 214-407-8 |