Chlor(methyl)phenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS11485.5
SILS11485.25
SILNSILS11485.5EA
0
EUR
SILNSILS11485.5
SILNSILS11485.25
Chlor(methyl)phenylsilan
Chloro(methyl)(phenyl)silane
Formel:
C₇H₉ClSi |
CAS-Nummer:
1631-82-9 EINECS: 216-633-2 UN: 2987 ADR: 8,II |