Dichlor(methyl)phenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Methylphenyldichlorosilane
SILS11500.25
SILS11500.100
SILNSILS11500.25EA
0
EUR
SILNSILS11500.25
SILNSILS11500.100
Dichlor(methyl)phenylsilan
Dichloro(methyl)(phenyl)silane
Formel:
C₇H₈Cl₂Si Molecular Weight: 191,13 g/mol |
MDL:
MFCD00000490 CAS-Nummer: 149-74-6 EINECS: 205-746-2 UN: 2437 ADR: 8,II |