Cyclopentan 97%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
111480010
111480025
111481000
ACRO111480010EA
204
EUR
ACRO111480010
ACRO111480025
ACRO111481000
Cyclopentan 97%, reinst
Cyclopentan
Formel:
C₅H₁₀ Siedepunkt: 50 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –94 °C Dichte: 0,75 g/cm³ Flammpunkt: –7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001356 CAS-Nummer: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 UN: 1146 ADR: 3,II Merck Index: 13,02769 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |