Cyclopentan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentamethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18770.0100
8.18770.0500
8.18770.2500
8.18770.0100EA
21.8
EUR
8.18770.0100
8.18770.0500
8.18770.2500
Cyclopentan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclopentan
Formel:
C₅H₁₀ Molecular Weight: 70,13 g/mol Siedepunkt: 49 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –93,3 °C Dichte: 0,746 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001356 CAS-Nummer: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 UN: 1146 ADR: 3,II Merck Index: 13,02769 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -93.3 °C |
Molar Mass | 70.13 g/mol |
Boiling Point | 49 °C |
Vapor Pressure | 346 hPa (20 °C) |
Flash Point | -42 °C |
Refractive Index | 1.4065 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.5 - 8.7 %(V) |
Density | 0.75 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 380 °C |