Cyclopentan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pentamethylen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
29680-10ML 29680-5ML
29680-10MLEA 40.4 EUR
29680-10ML 29680-5ML
Cyclopentan, Supelco®
Cyclopentan
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 49 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93,3 °C
Dichte: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001356
CAS-Nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM