1-Ethinylcyclohexanol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 51.9 EUR
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Ethinylcyclohexanol 99+%
1-Ethinylcyclohexanol
Formel: C₈H₁₂O
Molecular Weight: 124.18 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 0.9763 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003858
CAS-Nummer: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %