(Brommethyl)cyclohexan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
111350050 111350250 111351000
ACRO111350050EA 26.3 EUR
ACRO111350050 ACRO111350250 ACRO111351000
(Brommethyl)cyclohexan 96%
(Brommethyl)cyclohexan
Formel: C₇H₁₃Br
Siedepunkt: 76…77 °C (26 mmHg)
Dichte: 1,28 g/cm³
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001509
CAS-Nummer: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %