(Brommethyl)cyclopropan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
221810010
221810050
221810250
ACRO221810010EA
81.4
EUR
ACRO221810010
ACRO221810050
ACRO221810250
(Brommethyl)cyclopropan 96%
(Brommethyl)cyclopropan
Formel:
C₄H₇Br Siedepunkt: 101…108 °C (760 mmHg) Dichte: 1,38 g/cm³ Flammpunkt: 41 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001306 CAS-Nummer: 7051-34-5 EINECS: 230-331-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (20°C) 1.385 to 1.415 |