(Brommethyl)cyclopropan
Lieferant: FLUOROCHEM
003713-5G
003713-25G
003713-100G
FLUO003713-5GEA
0
EUR
FLUO003713-5G
FLUO003713-25G
FLUO003713-100G
(Brommethyl)cyclopropan
(Brommethyl)cyclopropan
Formel:
C₄H₇Br Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa) Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00001306 CAS-Nummer: 7051-34-5 EINECS: 230-331-8 UN: 1993 ADR: 3,III |