2,2,6-Trimethylcyclohexanon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21111.03 B21111.06 B21111.14
B21111.03EA 67.1 EUR
B21111.03 B21111.06 B21111.14
2,2,6-Trimethylcyclohexanon ≥97%
2,2,6-Trimethylcyclohexanon
Purity: 97% CAS No.: 2408-37-9 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 Flash Point: 51°(125°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1905593 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00045550
Formel: C₉H₁₆O
Molecular Weight: 140.23 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C
Schmelzpunkt: –31.8 °C
Dichte: 0.904
Flammpunkt: 51 °C (125 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045550
CAS-Nummer: 2408-37-9
EINECS: 219-309-9
UN: 1224
ADR: 3 III