2,4,4-Trimethylcyclopentanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20425.03 B20425.06
B20425.03EA 34.6 EUR
B20425.03 B20425.06
2,4,4-Trimethylcyclopentanon ≥98%
2,4,4-Trimethylcyclopentanon
Purity: 98% CAS No.: 4694-12-6 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 43°(110°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 159-161° UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00019313
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 159…161 °C
Schmelzpunkt: –25,6 °C
Dichte: 0,877
Flammpunkt: 43 °C (110 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019313
CAS-Nummer: 4694-12-6
EINECS: 225-155-3
UN: 1224
ADR: 3,III