2-Methylcyclohexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14741.0F A14741.AE A14741.AP
A14741.0FEA 809 EUR
A14741.0F A14741.AE A14741.AP
2-Methylcyclohexanon ≥98%
2-Methylcyclohexanone
Purity: 98% CAS No.: 583-60-8 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 46°(114°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.925 Refractive Index: 1.4480 Appearance: Colourless Melting Point: -14° Boiling Point: 162-163° Beilstein Reference: 506751 UN No.: 2297 MDL No.: MFCD00001635
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0,925
Flammpunkt: 46 °C (114 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001635
CAS-Nummer: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN: 2297
ADR: 3,III