2-Methylcyclopentanon 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methylcyclopentan-1-one

247660050 247660250
ACRO247660050EA 103 EUR
ACRO247660050 ACRO247660250
2-Methylcyclopentanon 99%
2-Methylcyclopentanon
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C
Schmelzpunkt: -75 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001414
CAS-Nummer: 1120-72-5
EINECS: 214-318-4
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR