3,3,5-Trimethylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T75752-1L T75752-250ML
SIALT75752-1LEA 113 EUR
SIALT75752-1L SIALT75752-250ML
3,3,5-Trimethylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
3,3,5-Trimethylcyclohexanon
Formel: C₉H₁₆O
Molecular Weight: 140.23 g/mol
Siedepunkt: 188,8
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019466
CAS-Nummer: 873-94-9
EINECS: 212-855-9