4-Isopropylcyclohexanon 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
L08863.09
L08863.04
L08863.09EA
291
EUR
L08863.09
L08863.04
4-Isopropylcyclohexanon 96%
4-Isopropylcyclohexanon
Purity: 96%
CAS No.: 5432-85-9
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 94-96°/17mm
Beilstein Reference: 1236952
MDL No.: MFCD00043479
Formel:
C₉H₁₆O Siedepunkt: 94…96 °C (17 mmHg) Flammpunkt: 80 °C (176 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043479 CAS-Nummer: 5432-85-9 EINECS: 226-592-2 |