4-Ethylcyclohexanon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L09363.14EA 67.9 EUR
L09363.14 L09363.22
4-Ethylcyclohexanon ≥99%
4-Ethylcyclohexanon
Purity: 99%
CAS No.: 5441-51-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1924964
MDL No.: MFCD00001644
Formel: C₈H₁₄O
Molecular Weight: 126,2 g/mol
Siedepunkt: 192…194 °C
Dichte: 0,895
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001644
CAS-Nummer: 5441-51-0
EINECS: 226-629-2