2-Acetylcyclohexanon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Acetyl-1-cyclohexanone
346190050 346190250
ACRO346190050EA 33.1 EUR
ACRO346190050 ACRO346190250
2-Acetylcyclohexanon 97%
2-Acetylcyclohexanon
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140.18 g/mol
Dichte: 1.063 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001633
CAS-Nummer: 874-23-7
EINECS: 212-858-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %