2-Methyl-1,3-cyclohexandion 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylcyclohexane-1,3-dione
126590250
126591000
126592000
ACRO126590250EA
103
EUR
ACRO126590250
ACRO126591000
ACRO126592000
2-Methyl-1,3-cyclohexandion 98+%
2-Methyl-1,3-cyclohexandion
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126.16 g/mol Schmelzpunkt: >204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001587 CAS-Nummer: 1193-55-1 EINECS: 212-153-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥204 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |