2-Methyl-1,3-cyclopentandion 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250 152321000
ACRO152320250EA 109 EUR
ACRO152320250 ACRO152321000
2-Methyl-1,3-cyclopentandion 98%
2-Methyl-1,3-cyclopentandion
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212…216 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001406
CAS-Nummer: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 216 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %