2-Methyl-1,3-cyclopentandion ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
A13936.06 A13936.14 A13936.22
A13936.06EA 46.9 EUR
A13936.06 A13936.14 A13936.22
2-Methyl-1,3-cyclopentandion ≥98%
2-Methyl-1,3-cyclopentandion
Purity: 98% CAS No.: 765-69-5 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 1237255
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212…216 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001406
CAS-Nummer: 765-69-5
EINECS: 212-153-2