3-Methyl-1,2-cyclohexandion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22623.06 B22623.14
B22623.06EA 60.8 EUR
B22623.06 B22623.14
3-Methyl-1,2-cyclohexandion ≥98%
3-Methyl-1,2-cyclohexandion
Purity: 98+% CAS No.: 3008-43-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 69-72°/1mm MDL No.: MFCD00209518
Formel: C₇H₁₀O₂
Siedepunkt: 69…72 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209518
CAS-Nummer: 3008-43-3
EINECS: 221-122-2