Dimedon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methon
A10140.14
A10140.22
A10140.36
A10140.14EA
28.5
EUR
A10140.14
A10140.22
A10140.36
Dimedon ≥98%
Dimedon
Purity: 98%
CAS No.: 126-81-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 471489
Merck Reference: 14,3242
MDL No.: MFCD00001588
Formel:
C₈H₁₂O₂ Molecular Weight: 140.18 g/mol Siedepunkt: 234 Schmelzpunkt: 146…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001588 CAS-Nummer: 126-81-8 EINECS: 204-804-4 Merck Index: 13,03268 |