5-Methyl-1,3-cyclohexandion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
A15280.03 A15280.06 A15280.14
A15280.03EA 44 EUR
A15280.03 A15280.06 A15280.14
5-Methyl-1,3-cyclohexandion ≥98%
5-Methyl-1,3-cyclohexandion
Purity: 98% CAS No.: 4341-24-6 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1099692
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126.16 g/mol
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010379
CAS-Nummer: 4341-24-6