5-Methyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
011195-50G
011195-25G
011195-10G
FLUO011195-50GEA
0
EUR
FLUO011195-50G
FLUO011195-25G
FLUO011195-10G
5-Methyl-1,3-cyclohexandion
5-Methyl-1,3-cyclohexandion
Formel:
C₇H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010379 CAS-Nummer: 4341-24-6 |