1-Methylcyclohexancarbonsäure ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 1-Methylcyclohexan-1-carbonsäure

B21713.06 B21713.14 B21713.18
B21713.06EA 46.2 EUR
B21713.06 B21713.14 B21713.18
1-Methylcyclohexancarbonsäure ≥99%
1-Methylcyclohexancarbonsäure

Purity: 99% CAS No.: 1123-25-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 36-39° Boiling Point: 236° Beilstein Reference: 1859220 MDL No.: MFCD00001463

Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 236 °C
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Dichte: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001463
CAS-Nummer: 1123-25-7
EINECS: 214-371-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR