1-Methylcyclohexancarbonsäure

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 1-Methylcyclohexan-1-carbonsäure

SB01941.1 SB01941.10 SB01941.50
MAYBSB01941.1EA 0 EUR
MAYBSB01941.1 MAYBSB01941.10 MAYBSB01941.50
1-Methylcyclohexancarbonsäure
1-Methylcyclohexancarbonsäure
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,0115 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001463
CAS-Nummer: 1123-25-7
EINECS: 214-371-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR