Cyclohexanmethylamin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: (Cyclohexylmethyl)amin, (Aminomethyl)cyclohexan

L06501.06 L06501.14
L06501.06EA 38.4 EUR
L06501.06 L06501.14
Cyclohexanmethylamin 98%
Cyclohexanmethylamin

Purity: 98% CAS No.: 3218-02-8 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4620 Melting Point: -8° Boiling Point: 161-163° Beilstein Reference: 635751 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00001520

Formel: C₇H₁₅N
Molecular Weight: 113.2 g/mol
Siedepunkt: 161…163 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0.871
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001520
CAS-Nummer: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN: 2734
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR