Cyclopropanmethylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (Aminomethyl)cyclopropan, (Cyclopropylmethyl)amin
258720100 258720050 258720500
ACRO258720100EA 148 EUR
ACRO258720100 ACRO258720050 ACRO258720500
Cyclopropanmethylamin 97%
Cyclopropanmethylamin
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,12 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: –30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037147
CAS-Nummer: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %