1-Methylcyclohexanol 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

126600050 126600250 126601000
ACRO126600050EA 21.9 EUR
ACRO126600050 ACRO126600250 ACRO126601000
1-Methylcyclohexanol 96%
1-Methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (752 mmHg)
Schmelzpunkt: 26 °C
Dichte: 0,919 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003857
CAS-Nummer: 590-67-0
EINECS: 215-963-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR