Methylcyclohexan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
66294-5MLEA 229 EUR
66294-5ML 66294-1ML
Methylcyclohexan, Supelco®
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
Molecular Weight: 98,19 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –126 °C
Dichte: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001497
CAS-Nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10412
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/65/28/26836528.jpg