Bicyclohexyl 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
402211000 402210250
ACRO402211000EA 179 EUR
ACRO402211000 ACRO402210250
Bicyclohexyl 99%
Bicyclohexyl
Formel: C₁₂H₂₂
Molecular Weight: 166.31 g/mol
Siedepunkt: 227 °C
Schmelzpunkt: 3…4 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003815
CAS-Nummer: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %