Cyclohepten 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

304260050 304260250
ACRO304260050EA 97.8 EUR
ACRO304260050 ACRO304260250
Cyclohepten 95%
Cycloheptene
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 114,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: –006 °C
MDL: MFCD00004156
CAS-Nummer: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % BHT

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR