Cyclohepten 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
H29062.14 H29062.06
H29062.14EA 322 EUR
H29062.14 H29062.06
Cyclohepten 96% stabilisiert
Cycloheptene
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96% CAS No.: 628-92-2 Molecular Formula: C7H12 Formula Weight: 96.17 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.458 Boiling Point: 112-115° UN No.: 2242 MDL No.: MFCD00004156
Formel: C₇H₁₂
Molecular Weight: 96,17 g/mol
Siedepunkt: 112…115 °C
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0,833
Flammpunkt: –7 °C (19 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004156
CAS-Nummer: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II