Cyclohexen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-83-8
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Petrol-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 83-85°
Beilstein Reference: 906737
Merck Reference: 14,2727
UN No.: 2256
MDL No.: MFCD00001539
Formel:
C₆H₁₀ Siedepunkt: 83…85 °C Schmelzpunkt: –104 °C Dichte: 0,811 Flammpunkt: –20 °C (–4 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001539 CAS-Nummer: 110-83-8 EINECS: 203-807-8 UN: 2256 ADR: 3,II Merck Index: 14,2727 |