1-Methylcyclopenten ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Methyl-1-cyclopentene
A18816.14 A18816.06 A18816.22
A18816.14EA 192 EUR
A18816.14 A18816.06 A18816.22
1-Methylcyclopenten ≥98%
1-Methylcyclopenten
Purity: 98% CAS No.: 693-89-0 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.4310 Melting Point: -142° Boiling Point: 73-75° Beilstein Reference: 1900640 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001397
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82.15 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C
Schmelzpunkt: –142 °C
Dichte: 0.779
Flammpunkt: –17 °C (1 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001397
CAS-Nummer: 693-89-0
EINECS: 211-762-0
UN: 3295
ADR: 3 II