1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DBN
A13437.06 A13437.14 A13437.22
A13437.06EA 23.6 EUR
A13437.06 A13437.14 A13437.22
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen ≥98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen
Purity: 98% CAS No.: 3001-72-7 Molecular Formula: C7H12N2 Formula Weight: 124.19 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 95-98°/7mm Beilstein Reference: 2417 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005554
Formel: C₇H₁₂N₂
Siedepunkt: 95…98 °C (7 mmHg)
Dichte: 1,042
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005554
CAS-Nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II