1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DBN
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
136581-100G 136581-25G 136581-5G
SIAL136581-100GEA 143 EUR
SIAL136581-100G SIAL136581-25G SIAL136581-5G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen
Formel: C₇H₁₂N₂
Siedepunkt: 110 °C (20 hPa)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005554
CAS-Nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II